1-Adamantylacetonitrile 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B24770.03 B24770.06
B24770.03EA 86.2 EUR
B24770.03 B24770.06
1-Adamantylacetonitrile 97%
1-Adamantylacetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 16269-13-9 Molecular Formula: C12H17N Formula Weight: 175.28 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00194034
Formula: C₁₂H₁₇N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00194034
Núm. CAS: 16269-13-9
ADR: 6.1,III