Sodium phosphonoformate hexahydrate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24784.03
B24784.06
B24784.14
B24784.03EA
70.3
EUR
B24784.03
B24784.06
B24784.14
Sodium phosphonoformate hexahydrate ≥98%
Sodium phosphonoformate hexahydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 34156-56-4
Molecular Formula: Na2O3PCO2Na.6H2O
Formula Weight: 300.08 (191.98anhy)
MDL No.: MFCD00150176
Formula:
Na₂O₃PCO₂Na·6H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150176 Núm. CAS: 34156-56-4 |