6-Hydroxyhexanoic acid 95% may cont. variable amounts of dimer
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Hydroxycaproic acid
B24857.03
B24857.06
B24857.14
B24857.03EA
61.2
EUR
B24857.03
B24857.06
B24857.14
6-Hydroxyhexanoic acid 95% may cont. variable amounts of dimer
6-Hydroxyhexanoic acid
Purity: 95%
CAS No.: 1191-25-9
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point:
Formula:
C₆H₁₂O₃ MW: 132,159 g/mol Densidad: 1,08 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) |
Número MDL:
MFCD00046560 Núm. CAS: 1191-25-9 |