Ethyl-5-nitro-2-furoate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
B24861.03
B24861.06
B24861.14
B24861.03EA
22.4
EUR
B24861.03
B24861.06
B24861.14
Ethyl-5-nitro-2-furoate 97%
Ethyl-5-nitro-2-furoate
Purity: 97%
CAS No.: 943-37-3
Molecular Formula: C7H7NO5
Formula Weight: 185.14
Melting Point: 98-101°
MDL No.: MFCD00092566
Formula:
C₇H₇NO₅ MW: 185,14 g/mol Pto. de fusión: 98…101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00092566 Núm. CAS: 943-37-3 EINECS: 213-400-7 |