Ethyl-4-phenylpyrrole-3-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24877.03
B24877.06
B24877.14
B24877.03EA
52.1
EUR
B24877.03
B24877.06
B24877.14
Ethyl-4-phenylpyrrole-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-phenylpyrrole-3-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 64276-62-6
Molecular Formula: C13H13NO2
Formula Weight: 215.25
Melting Point: 126-128°
MDL No.: MFCD03931521
Formula:
C₁₃H₁₃NO₂ Pto. de fusión: 126…128 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03931521 Núm. CAS: 64276-62-6 |