cis-5-Norbornene endo-2,3-dicarboxylic anhydride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24951.06
B24951.14
B24951.22
B24951.06EA
36.2
EUR
B24951.06
B24951.14
B24951.22
cis-5-Norbornene endo-2,3-dicarboxylic anhydride 97%
cis-5-Norbornene endo-2,3-dicarboxylic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 129-64-6
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Melting Point: 164-167°
Beilstein Reference: 83657
MDL No.: MFCD00151106
Formula:
C₉H₈O₃ Pto. de fusión: 164…167 °C Densidad: 1,417 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151106 Núm. CAS: 129-64-6 EINECS: 204-957-7 Índice Merck: 14,1796 |