Anthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt, (H₂O 4-6%) 97% (dry weight)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium 9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulphonate, Sodium anthraquinone-2-sulphonate, 9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenesulphonic acid sodium salt, 9,10-Anthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt
B24969.0E B24969.22 B24969.36
B24969.0EEA 316 EUR
B24969.0E B24969.22 B24969.36
Anthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt, (H₂O 4-6%) 97% (dry weight)
Anthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt
Purity: 97% CAS No.: 131-08-8 Molecular Formula: C14H7NaO5S.xH2O Formula Weight: 310.26(anhy) Melting Point: 320° Beilstein Reference: 3580452 MDL No.: MFCD00149068
Formula: C₁₄H₇NaO₅S·xH₂O
MW: 310,26 g/mol
Pto. de fusión: >320 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149068
Núm. CAS: 131-08-8
EINECS: 205-009-5