3-Thien-3-ylacrylic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(Thien-3-yl)prop-2-enoic acid, 3-(2-Carboxyethenyl)thiophene, (E)-3-(Thiophen-3-yl)acrylic acid, 3-(Thien-3-yl)acrylic acid
B25017.06
B25017.14
B25017.06EA
89
EUR
B25017.06
B25017.14
3-Thien-3-ylacrylic acid 98%
3-Thien-3-ylacrylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 102696-71-9
Molecular Formula: C7H6O2S
Formula Weight: 154.19
Melting Point: 150-154°
Beilstein Reference: 112245
MDL No.: MFCD00014535
Formula:
C₇H₆O₂S MW: 154,19 g/mol Pto. de fusión: 150…154 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014535 Núm. CAS: 102696-71-9 EINECS: 214-800-4 |