Imidazole-4-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1H-Imidazole-5-carboxaldehyde, 4-Formylimidazole, Imidazole-4-carbaldehyde
B25050.03
B25050.06
B25050.14
B25050.03EA
39.6
EUR
B25050.03
B25050.06
B25050.14
Imidazole-4-carboxaldehyde 97%
Imidazole-4-carboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 3034-50-2
Molecular Formula: C4H4N2O
Formula Weight: 96.09
Melting Point: 174-177°C
MDL No.: MFCD00173726
Formula:
C₄H₄N₂O Pto. de fusión: 174…177 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00173726 Núm. CAS: 3034-50-2 EINECS: 221-227-3 |