4-Azabenzimidazole 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
4H-Imidazo[4,5-b]pyridine
B25051.03
B25051.06
B25051.14
B25051.03EA
64.7
EUR
B25051.03
B25051.06
B25051.14
4-Azabenzimidazole 99%
4-Azabenzimidazole
Purity: 99%
CAS No.: 273-21-2
Molecular Formula: C6H5N3
Formula Weight: 119.13
Melting Point: 145-150°
Boiling Point: 140-150°/0.1mm
Beilstein Reference: 2600
MDL No.: MFCD00005579
Formula:
C₆H₅N₃ MW: 119.127 g/mol Pto. Ebullición: 140…150 °C (0.1 mmHg) Pto. de fusión: 145…150 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005579 Núm. CAS: 273-21-2 EINECS: 205-987-3 |