Ethyl-2-cyclohexylidenacetate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B25073.06
B25073.14
B25073.22
B25073.06EA
60.7
EUR
B25073.06
B25073.14
B25073.22
Ethyl-2-cyclohexylidenacetate 98%
Ethyl-2-cyclohexylidenacetate
Purity: 98%
CAS No.: 1552-92-7
Molecular Formula: C10H16O2
Formula Weight: 168.24
Boiling Point: 48-49°/0.02mm
MDL No.: MFCD00017627
Formula:
C₁₀H₁₆O₂ Pto. Ebullición: 48…49 °C (0,02 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00963857 Núm. CAS: 1552-92-7 EINECS: 216-297-7 |