2-Furamide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Furan-2-carboxamide
B25075.03
B25075.06
B25075.14
B25075.03EA
30
EUR
B25075.03
B25075.06
B25075.14
2-Furamide 97%
2-Furamide
Purity: 97%
CAS No.: 609-38-1
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Melting Point: 139-142°
MDL No.: MFCD00236147
Formula:
C₅H₅NO₂ MW: 111.1 g/mol Pto. de fusión: 139…142 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236147 Núm. CAS: 609-38-1 |