4-Pyridylacetonitrile hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B25095.03
B25095.06
B25095.14
B25095.03EA
61
EUR
B25095.03
B25095.06
B25095.14
4-Pyridylacetonitrile hydrochloride 98%
4-Pyridylacetonitrile hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 92333-25-0
Molecular Formula: C7H6N2.HCl
Formula Weight: 154.60
Melting Point: ca 260° dec.
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00012825
Formula:
C₇H₇ClN₂ Pto. de fusión: ∼ 260 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012825 Núm. CAS: 92333-25-0 ADR: 6.1,III |