Methyl-5-chloro-5-oxovalerate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl glutaryl chloride, Methyl 4-chloroformylbutyrate
B25141.09 B25141.18 B25141.30
B25141.09EA 70.8 EUR
B25141.09 B25141.18 B25141.30
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate 97%
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate
Purity: 97% CAS No.: 1501-26-4 Molecular Formula: C6H9ClO3 Formula Weight: 164.59 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 108-110°/15mm UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00000756
Formula: C₆H₉ClO₃
MW: 164.59 g/mol
Pto. Ebullición: 108…110 °C (15 mmHg)
Número MDL: MFCD00000756
Núm. CAS: 1501-26-4
EINECS: 216-115-6
ADR: 8 II