4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25150.03
B25150.06
B25150.14
B25150.03EA
35
EUR
B25150.03
B25150.06
B25150.14
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone 97%
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone
Purity: 97%
CAS No.: 122-48-5
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Melting Point: 39-42°
MDL No.: MFCD00048232
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ Pto. de fusión: 39…42 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00048232 Núm. CAS: 122-48-5 EINECS: 204-548-3 |