N-Benzylidenemethylamine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Benzylidenemethanamine
B25161.06
B25161.14
B25161.22
B25161.06EA
53.3
EUR
B25161.06
B25161.14
B25161.22
N-Benzylidenemethylamine ≥98%
N-Benzylidenemethylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 622-29-7
Molecular Formula: (C6H5)CH=NCH3
Formula Weight: 119.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.5520
Boiling Point: 66-69°/10mm
Beilstein Reference: 878278
MDL No.: MFCD00008294
Formula:
C₈H₉N MW: 119.167 g/mol Pto. Ebullición: 66…69 °C (10 mmHg) Densidad: 0.967 Pto. de inflamación: 77 °C (170 °F) |
Número MDL:
MFCD00008294 Núm. CAS: 622-29-7 EINECS: 210-728-2 |