Quinoline-N-oxide hydrate, (∼20% H₂O) 97% (dry weight)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Quinoline 1-oxide hydrate
B25209.06 B25209.14
B25209.06EA 57 EUR
B25209.06 B25209.14
Quinoline-N-oxide hydrate, (∼20% H₂O) 97% (dry weight)
Quinoline-N-oxide hydrate
Purity: 97% CAS No.: 64201-64-5 Molecular Formula: C9H7NO.xH2O Formula Weight: 145.16(anhy) Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: ca 50° Beilstein Reference: 5989589 MDL No.: MFCD00149472
Formula: C₉H₇NO·xH₂O
MW: 145,16 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: ∼ 50 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149472
Núm. CAS: 64201-64-5
EINECS: 216-560-6