Methyl phenyl carbonate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B25232.03
B25232.06
B25232.14
B25232.03EA
36.2
EUR
B25232.03
B25232.06
B25232.14
Methyl phenyl carbonate 97%
Methyl phenyl carbonate
Purity: 97%
CAS No.: 13509-27-8
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Refractive Index: 1.521
Boiling Point: 210-213°
MDL No.: MFCD04039782
Formula:
C₈H₈O₃ MW: 152,15 g/mol Pto. Ebullición: 210…213 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04039782 Núm. CAS: 13509-27-8 |