Chlorpheniramine maleate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25238.14
B25238.06
B25238.14EA
96.8
EUR
B25238.14
B25238.06
Chlorpheniramine maleate 99%
Chlorpheniramine maleate
Purity: 99%
CAS No.: 113-92-8
Molecular Formula: C20H23ClN2O4
Formula Weight: 390.86
Melting Point: 130-135°
MDL No.: MFCD00069225
Formula:
C₁₆H₁₉ClN₂ Pto. de fusión: 130…135 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00069225 Núm. CAS: 113-92-8 EINECS: 204-037-5 |