Methyl malonamate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B25326.14
B25326.22
B25326.14EA
147
EUR
B25326.14
B25326.22
Methyl malonamate 98%
Methyl malonamate
Purity: 98%
CAS No.: 51513-29-2
Molecular Formula: C4H7NO3
Formula Weight: 117.11
Melting Point: 38-40°
MDL No.: MFCD00674533
Formula:
C₄H₇NO₃ Pto. de fusión: 38…40 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00674533 Núm. CAS: 51513-29-2 |