Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 4-pyrazolecarboxylate
B25351.06 B25351.14
B25351.06EA 156 EUR
B25351.06 B25351.14
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98%
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Purity: 98% CAS No.: 37622-90-5 Molecular Formula: C6H8N2O2 Formula Weight: 140.14 Melting Point: 75-80° Boiling Point: 138-140°/3mm MDL No.: MFCD00010844
Formula: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Pto. Ebullición: 138…140 °C (3 mmHg)
Pto. de fusión: 75…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010844
Núm. CAS: 37622-90-5