2-Methylpropane-2-sulphinamide 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
tert-Butylsulphinamide
B25385.03
B25385.06
B25385.03EA
49.8
EUR
B25385.03
B25385.06
2-Methylpropane-2-sulphinamide 97%
2-Methylpropane-2-sulphinamide
Purity: 97%
CAS No.: 146374-27-8
Molecular Formula: (CH3)3CS(O)NH2
Formula Weight: 121.20
Melting Point: 97-101°
MDL No.: MFCD05861480
Formula:
C₄H₁₁NOS MW: 121,20 g/mol Pto. de fusión: 97…101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01863616 Núm. CAS: 146374-27-8 |