Cyclobutylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cyclobutanamine hydrochloride
B25400.14
B25400.06
B25400.14EA
329
EUR
B25400.14
B25400.06
Cyclobutylamine hydrochloride 97%
Cyclobutylamine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 6291-01-6
Molecular Formula: C4H9N.HCl
Formula Weight: 107.58
Melting Point: 180-183°
MDL No.: MFCD00034953
Formula:
C₄H₉N·HCl MW: 107,58 g/mol Pto. de fusión: 180…183 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00034953 Núm. CAS: 6291-01-6 EINECS: 228-540-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...