2-Bromo-4-nitrophenetole 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Bromo-4-ethoxynitrobenzene
B25433.22
B25433.06
B25433.22EA
0
EUR
B25433.22
B25433.06
2-Bromo-4-nitrophenetole 99%
2-Bromo-4-nitrophenetole
Purity: 99%
CAS No.: 58244-42-1
Molecular Formula: C8H8BrNO3
Formula Weight: 246.06
Melting Point: 94-98°
MDL No.: MFCD12547883
Formula:
C₈H₈BrNO₃ Pto. de fusión: 94…98 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12547883 Núm. CAS: 58244-42-1 |