2,5-Hexanediol (Mezcla de isómeros) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B25470.09
B25470.18
B25470.09EA
79.1
EUR
B25470.09
B25470.18
2,5-Hexanediol (Mezcla de isómeros) 98%
2,5-Hexanediol
Purity: 98%
CAS No.: 2935-44-6
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 101°(215°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 216-218°
MDL No.: MFCD00004557
Formula:
C₆H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 216…218 °C Densidad: 0,961 Pto. de inflamación: 101 °C (215 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004557 Núm. CAS: 2935-44-6 EINECS: 220-910-3 |