4'-(4-Methoxyphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B25486.02
B25486.77
B25486.02EA
71.8
EUR
B25486.02
B25486.77
4'-(4-Methoxyphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine 98%
4'-(4-Methoxyphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 13104-56-8
Molecular Formula: C22H17N3O
Formula Weight: 339.40
Melting Point: 161-163°
MDL No.: MFCD06796987
Formula:
C₂₂H₁₇N₃O MW: 339,40 g/mol Pto. de fusión: 161…163 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06796987 Núm. CAS: 13104-56-8 |