Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionic Acid Methyl Ester, Methyl 4-fluorobenzoylacetate, (4-Fluorobenzoyl)acetic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionate
B25546.03 B25546.09
B25546.03EA 41.3 EUR
B25546.03 B25546.09
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate 95%
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate
Purity: 95% CAS No.: 63131-29-3 Molecular Formula: C10H9FO3 Formula Weight: 196.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 91°/5mm MDL No.: MFCD00000355
Formula: C₁₀H₉FO₃
MW: 196.18 g/mol
Pto. Ebullición: 91 °C (5 mmHg)
Densidad: 1.228
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000355
Núm. CAS: 63131-29-3
EINECS: 263-889-6