Amberlite® IRA-402 (Cl) ion exchange resin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Amberlite ® IRA402 chlorine type
B25556.36 B25556.22 B25556.0E
B25556.36EA 71.2 EUR
B25556.36 B25556.22 B25556.0E
Amberlite® IRA-402 (Cl) ion exchange resin
Amberlite® IRA-402 (Cl)
CAS No.: 52439-77-7 MDL No.: MFCD01864002
Densidad: 1,07
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145564
Núm. CAS: 52439-77-7