Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Methyl cyclohex-1-enecarboxylate
B25568.06
B25568.14
B25568.06EA
119
EUR
B25568.06
B25568.14
Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate 97%
Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 18448-47-0
Molecular Formula: C8H12O2
Formula Weight: 140.18
Flash Point: 73°(165°F)
Refractive Index: 1.4770
Boiling Point: 190-192°
MDL No.: MFCD00001544
Formula:
C₈H₁₂O₂ MW: 140,182 g/mol Pto. Ebullición: 190…192 °C Densidad: 1,030 Pto. de inflamación: 73 °C (165 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001544 Núm. CAS: 18448-47-0 EINECS: 242-331-5 |