Malonamamidine hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Malonamideamidine hydrochloride
B25569.14
B25569.22
B25569.14EA
85.2
EUR
B25569.14
B25569.22
Malonamamidine hydrochloride ≥98%
Malonamamidine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 34570-17-7
Molecular Formula: C3H7N3O.HCl
Formula Weight: 137.57
Melting Point: 170-174°
MDL No.: MFCD00013007
Formula:
C₃H₇N₃O·HCl Pto. de fusión: 170…174 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013007 Núm. CAS: 34570-17-7 EINECS: 252-095-5 |