Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate cis- and trans-mixture 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
B25572.14 B25572.06
B25572.14EA 186 EUR
B25572.14 B25572.06
Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate cis- and trans-mixture 97%
Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Purity: 97% CAS No.: 17159-80-7 Molecular Formula: C9H16O3 Formula Weight: 172.22 Flash Point: 110(230°F) Refractive Index: 1.4670 Boiling Point: 127-134°/0.1mm MDL No.: MFCD00192156
Formula: C₉H₁₆O₃
MW: 172.22 g/mol
Pto. Ebullición: 127…134 °C (0.1 mmHg)
Densidad: 1.068
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192156
Núm. CAS: 17159-80-7
EINECS: 241-215-0