N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester 98%
Proveedor: Thermo Scientific
B25580.06 B25580.14
B25580.06EA 84.2 EUR
B25580.06 B25580.14
N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester 98%
N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
Purity: 98% CAS No.: 69555-14-2 Molecular Formula: C17H17NO2 Formula Weight: 267.33 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 51-55° MDL No.: MFCD00010590
Formula: C₁₇H₁₇NO₂
MW: 267,32 g/mol
Pto. de fusión: 51…55 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010590
Núm. CAS: 69555-14-2