3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid ∼60% en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,3-Dimethyl-2-oxobutanoic acid, Trimethylpyruvic Acid
B25582.18 B25582.30
B25582.18EA 40.7 EUR
B25582.18 B25582.30
3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid ∼60% en solución acuosa
3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid
CAS No.: 815-17-8 Molecular Formula: C6H10O3 Formula Weight: 130.14 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00154352
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00154352
Núm. CAS: 815-17-8
EINECS: 212-418-2
UN: 3265
ADR: 8,III