7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B25712.03
B25712.06
B25712.03EA
80.6
EUR
B25712.03
B25712.06
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 17680-55-6
Molecular Formula: C9H10BrN
Formula Weight: 212.09
Melting Point: 32-35°
MDL No.: MFCD06739047
Formula:
C₉H₁₀BrN Pto. de fusión: 32…35 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06739047 Núm. CAS: 17680-55-6 |