Dimethyl iminodiacetate hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dimethyl 2,2'-azanediyldiacetate hydrochloride
B25729.06
B25729.14
B25729.06EA
89.1
EUR
B25729.06
B25729.14
Dimethyl iminodiacetate hydrochloride 98%
Dimethyl iminodiacetate hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 39987-25-2
Molecular Formula: C6H11NO4.HCl
Formula Weight: 197.62
Melting Point: ca 170°
Beilstein Reference: 3703236
MDL No.: MFCD00216724
Formula:
C₆H₁₁NO₄·HCl MW: 197.62 g/mol Pto. de fusión: ∼ 170 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00216724 Núm. CAS: 39987-25-2 |