Ethyl-2,4-dioxo-5-methylhexanoate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Ethyl 5-methyl-2,4-dioxohexanoate
B25735.06 B25735.14
B25735.06EA 54.7 EUR
B25735.06 B25735.14
Ethyl-2,4-dioxo-5-methylhexanoate 95%
Ethyl-2,4-dioxo-5-methylhexanoate
Purity: 95% CAS No.: 64195-85-3 Molecular Formula: C9H14O4 Formula Weight: 186.21 MDL No.: MFCD07323638
Formula: C₉H₁₄O₄
MW: 186,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07323638
Núm. CAS: 64195-85-3
EINECS: 264-728-2