3,3-Difluoroazetidine hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,3-Difluoroazetidine HCl
H25751.03
H25751.MD
H25751.03EA
537
EUR
H25751.03
H25751.MD
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride 95%
3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 288315-03-7
Molecular Formula: C3H5F2N.HCl
Formula Weight: 129.54
Melting Point: 138-140°
MDL No.: MFCD05663714
Formula:
C₃H₆ClF₂N Pto. de fusión: 138…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05663714 Núm. CAS: 288315-03-7 |