4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H25755.03
H25755.MD
H25755.03EA
358
EUR
H25755.03
H25755.MD
4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
4-Fluoropiperidine hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 57395-89-8
Molecular Formula: C5H10FN.HCl
Formula Weight: 139.60
Melting Point: 161-163°
MDL No.: MFCD03452786
Formula:
C₅H₁₁ClFN Pto. de fusión: 161…163 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03452786 Núm. CAS: 57395-89-8 |