(S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine, (S)-(-)-BINAM, (S)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine, (S)-(-)-1,1'-Bi(2-naphthylamine), (S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthyl
H25784.MD H25784.03
H25784.MDEA 54.5 EUR
H25784.MD H25784.03
(S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene 97%
(S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene
Purity: 97% CAS No.: 18531-95-8 Molecular Formula: C20H16N2 Formula Weight: 284.36 Melting Point: 236-242° Beilstein Reference: 2419071 Optical Rotation: -150° (c=1 in pyridine) MDL No.: MFCD00145204
Formula: C₂₀H₁₆N₂
MW: 284,362 g/mol
Pto. de fusión: 236…242 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145204
Núm. CAS: 18531-95-8