(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthyl, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine, (R)-(+)-BINAM, (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diamine
H25785.03
H25785.MD
H25785.03EA
172
EUR
H25785.03
H25785.MD
(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene 97%
(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene
Purity: 97%
CAS No.: 18741-85-0
Molecular Formula: C20H16N2
Formula Weight: 284.36
Melting Point: 242-243°
Beilstein Reference: 5279621
Optical Rotation: +150° (c=1 in pyridine)
MDL No.: MFCD00145204
Formula:
C₂₀H₁₆N₂ MW: 284,362 g/mol Pto. de fusión: 242…243 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00145204 Núm. CAS: 18741-85-0 |