N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2-Difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
H25833.06
H25833.03
H25833.06EA
318
EUR
H25833.06
H25833.03
N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide 95%
N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide
Purity: 95%
CAS No.: 142492-01-1
Molecular Formula: C4H7F2NO2
Formula Weight: 139.10
Refractive Index: 1.4020
Boiling Point: 40-41°/0.7mm
MDL No.: MFCD06248152
Formula:
C₄H₇F₂NO₂ MW: 139,1 g/mol Pto. Ebullición: 40…41 °C (0,7 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06248152 Núm. CAS: 142492-01-1 |