3-Methylthiopropylamine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Aminopropyl Methyl Sulphide, 3-Methylmercaptopropylamine
H25846.06
H25846.03
H25846.06EA
181
EUR
H25846.06
H25846.03
3-Methylthiopropylamine 97%
3-Methylthiopropylamine
Purity: 97%
CAS No.: 4104-45-4
Molecular Formula: C4H11NS
Formula Weight: 105.20
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4940
Odour: Stench
Boiling Point: 169°
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00041898
Formula:
C₄H₁₁NS MW: 105,20 g/mol Pto. Ebullición: 169 °C Densidad: 0,938 Pto. de inflamación: 62 °C (144 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041898 Núm. CAS: 4104-45-4 EINECS: 223-875-2 ADR: 8,III |