4-n-Propylpiperidine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Propylpiperidine
H25848.MD
H25848.03
H25848.MDEA
65.2
EUR
H25848.MD
H25848.03
4-n-Propylpiperidine 95%
4-n-Propylpiperidine
Purity: 95%
CAS No.: 22398-09-0
Molecular Formula: C8H17N
Formula Weight: 127.23
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4530
Odour: Amine-like
Boiling Point: 178-180°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00023151
Formula:
C₈H₁₇N MW: 127,23 g/mol Pto. Ebullición: 178…180 °C Densidad: 0,864 Pto. de inflamación: 48 °C (118 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023151 Núm. CAS: 22398-09-0 EINECS: 244-956-9 ADR: 3,III |