3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(±)-3-(Trifluoromethyl)piperidine
H25851.03
H25851.MD
H25851.03EA
172
EUR
H25851.03
H25851.MD
3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
3-(Trifluoromethyl)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 768-31-0
Molecular Formula: C6H10F3N
Formula Weight: 153.15
Flash Point: 28°(83°F)
Refractive Index: 1.3930
Odour: Amine-like
Boiling Point: 128-130°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD02183561
Formula:
C₆H₁₀F₃N MW: 153,15 g/mol Pto. Ebullición: 128…130 °C Densidad: 1,16 Pto. de inflamación: 28 °C (83 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02183561 Núm. CAS: 768-31-0 ADR: 3,III |