2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Aza-2-(trifluoromethyl)cyclopentane, 2-(Trifluoromethyl)tetrahydropyrrole
H25852.MD
H25852.03
H25852.MDEA
87.6
EUR
H25852.MD
H25852.03
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Purity: 95%
CAS No.: 109074-67-1
Molecular Formula: C5H8F3N
Formula Weight: 139.12
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.379
Boiling Point: 110-112°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD02663405
Formula:
C₅H₈F₃N MW: 139,12 g/mol Pto. Ebullición: 110…112 °C Densidad: 1,21 Pto. de inflamación: 26 °C (78 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02663405 Núm. CAS: 109074-67-1 ADR: 3,III |