Chlorodi(1-naphthyl)phosphine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H25893.06
H25893.03
H25893.06EA
545
EUR
H25893.06
H25893.03
Chlorodi(1-naphthyl)phosphine 95%
Chlorodi(1-naphthyl)phosphine
Purity: 95%
CAS No.: 36042-99-6
Molecular Formula: C20H14ClP
Formula Weight: 320.76
Melting Point: 154-157°
Boiling Point: 227-229°/0.6mm
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD09753469
Formula:
C₂₀H₁₄ClP Pto. Ebullición: 227…229 °C (0,6 mmHg) Pto. de fusión: 154…157 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09753469 Núm. CAS: 36042-99-6 ADR: 8,II |