3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
H25895.06
H25895.03
H25895.06EA
162
EUR
H25895.06
H25895.03
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole 95%
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 95%
CAS No.: 5591-70-8
Molecular Formula: C9H9N3
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 170-173°
MDL No.: MFCD01693715
Formula:
C₉H₉N₃ MW: 159,19 g/mol Pto. de fusión: 170…173 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01693715 Núm. CAS: 5591-70-8 |