D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-Methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, H-D-Phe-OMe.HCl, H-D-Phe-OMe·HCl
H25920.14 H25920.06
H25920.14EA 170 EUR
H25920.14 H25920.06
D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride 99%
D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 13033-84-6 Molecular Formula: C10H13NO2.HCl Formula Weight: 215.68 Melting Point: 158-162° MDL No.: MFCD00066112
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 215.68 g/mol
Pto. de fusión: 158…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066112
Núm. CAS: 13033-84-6