Albendazole ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: [5-(Propylthio)benzimidazol-2-yl]carbamic Acid Methyl Ester, Methyl [5-(Propylthio)benzimidazol-2-yl]carbamate
H25925.09 H25925.18 H25925.22
H25925.09EA 97.6 EUR
H25925.09 H25925.18 H25925.22
Albendazole ≥98%
Albendazole
Purity: 98+% CAS No.: 54965-21-8 Molecular Formula: C12H15N3O2S Formula Weight: 265.34 Melting Point: 208-210° MDL No.: MFCD00083232
Formula: C₁₂H₁₅N₃O₂S
MW: 265,33 g/mol
Pto. de fusión: 208…210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083232
Núm. CAS: 54965-21-8
EINECS: 259-414-7
Índice Merck: 14,210