Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Methyl 2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate
H25932.06
H25932.03
H25932.06EA
126
EUR
H25932.06
H25932.03
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 25991-27-9
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: 74-77°
Boiling Point: 146-148°/0.75mm
Beilstein Reference: 1424749
MDL No.: MFCD00075443
Formula:
C₇H₆O₄ MW: 154,12 g/mol Pto. Ebullición: 146…148 °C (0,75 mmHg) Pto. de fusión: 74…77 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075443 Núm. CAS: 25991-27-9 EINECS: 247-397-9 |